Learn More
Fisherbrand™ Provette a biglie pre-riempite
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Hard Tissue Grinding Mix Tubes
Provette con miscela di macinazione per tessuti duri, 2 mL
Provette con miscela lisante per microrganismi resistenti, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti duri, 2 ml
Provette con miscela omogeneizzante per tessuti molli, 2 ml
Soft Tissue Homogenizing Mix Tubes
Capacità (sistema metrico):
2 mL
2 ml
7 mL
Dimensione particelle:
0.5 mm
1.4 mm
1.4 mm
2.4 mm
2.4 mm
2.8 mm
2.8 mm
Materiale:
Biglia: Metallo
Ceramic
Glass
Metal
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 50
Specifica
Specifica
| Product Type | Hard Tissue Grinding Mix Tubes |
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Dimensione particelle | 2.4 mm |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 1 to 5 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 15.3 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57 mm (without cap); 60 mm (with cap) |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Metal |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used for processing bone, hair, nail, seeds, corn, nuts |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Mill 24 Homogenizer |