Learn More
Digi-Sense™ Precalibrated Compact Clamp Meters
Digi-Sense™ Clamp Meters feature a compact design for testing in tough-to-reach places
58.07€ - 116.00€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 7.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19.7 cm
Tensione 600 V
Amperaggio 0 to 400 A
Certificazione/Conformità CAT III 1000 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Hertz Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Hertz Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
15810056
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-56
10 to 100,000 Hz AC/DC Current, True RMS
116.00€
Pezzo
15800056
Vedere i documenti
Digi-Sense™
20250-55
10 to 10,000 Hz AC Current only Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Reliable measurements
  • Precalibrated to NIST-traceable standards
  • Increased durability with double-molded plastic housing
  • Instant visibility with LCD alert when measuring noncontact AC voltage
  • Access difficult testing areas with the small jaw opening
  • Improved measurement ease with data Hold function on the large backlit display
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
7.75 in.
600 V
CAT III 1000 V
19.7 x 7 x 4 cm
1.5625 in.
Test leads, temperature probe, carrying case, 9 V battery, and NIST-traceable calibration report supplied by InnoCal.
−4° to 1400°F
2.75 in.
19.7 cm
0 to 400 A
Blue/Gray
Building maintenance and facility services. 
4 cm
1 Ea.
−20° to +760°C
7 cm