Learn More
Precious Metals, plasma standard solution, Specpure™, Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
242.00€ - 636.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11336968
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014652.AE |
100 mL |
242.00€
100mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11460470
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014652.AP |
500 mL |
636.00€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Precious Metals, plasma standard solution is useful as a standard for the determination of metals by inductively coupled plasma-mass spectrometry.