Learn More
Fisherbrand™ Precision Balances
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
220 g
420 g
820 g
2200 g
4200 g
6200 g
Modello:
FPRS2202
FPRS2202/E
FPRS223
FPRS223/E
FPRS4201
FPRS4201/E
FPRS4202
FPRS4202/E
FPRS423
FPRS423/E
FPRS6201/E
FPRS822
FPRS822/E
Calibrazione:
Esterna
Internal
Dimensioni (P x L x A):
317 x 201 x 93 mm
317 x 201 x 303 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Standard RS-232 connectivity for easy data transfer
- Stainless steel platform
- Two adjustable feet that allow user to level the balance
- Up-front level indicator - no need to look in back of balance during leveling process
- Smart design and durable construction - small footprint which saves on benchtop space while providing a large weighing surface
- Large, bright backlit display allows for easy viewing of results
- Four mechanical keys enable easy operation of basic application modes
- Weighing modes include weighing, parts counting and percent weighing
- Includes AC adapter
- Certifications: FCC, CE
- Two year warranty
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Esterna |
| Certificazione/Conformità | GLP con conformità stampante opzionale |
| Tipo di collegamento | RS232 |
| Capacità | 820 g |
| Tipo di display | LCD retroilluminato |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Include | Adattatore CA |
| Linearità | 0.02 g |
| Peso campione min. | 20 g |
| Modello | FPRS822/E |
| Vedi altri risultati |