Learn More
Thermo Scientific™ Bagni per usi generici Precision™
I bagni per uso generico si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura compresa tra quella ambiente e 100 °C. La gamma dei bagni ad elevate prestazioni va da 2 l a 28 l.
Marca: Thermo Scientific™ TSGP20
Descrizione
I bagni per uso generico Thermo Scientific™ Precision™si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura dell'acqua compresa tra quella ambiente e 100°° C. La gamma dei bagni a elevate prestazioni va da 2 l a 28 l, inclusi i modelli shallow. Includono un circuito di sicurezza anti-surriscaldamento, progettato per impedire fughe termiche, e nuovi timer di accensione/spegnimento automatico per ottimizzare la pianificazione delle operazioni. Ottima resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, grazie al rivestimento esterno in polvere epossidica. L'interno della camera è in acciaio inossidabile, di facile pulizia.
- Free up valuable bench space with smaller footprint, compared to previous models
- Advanced microprocessor controller is designed for extended functionality
- Protect your work with audible alarms
- Conveniently save commonly used settings with four temperature presets
- Simple to operate and monitor with icon-based graphical display
- Enhanced hinge design supports open lid configuration and easy lid removal
- Help prevent bath damage and overheating with low-fluid protection
- Simplify operation with quick disconnect drain on 10, 20, and 28L and dual models
Specifica
Acciaio inox | |
Bagno per usi generici da 20 l | |
UL, CE | |
LCD monocromatico | |
Coperchio a tetto in policarbonato trasparente, vassoio diffusore e galleggiante | |
Precision GP 20 | |
±0.1 °C | |
15.4 x 21.8 x 9.2 in. (392 x 555 x 233 mm) | |
9.0-10.5/4.3-5.0 (120 V/230 V) |
Digitale | |
20 l (5.3 galloni) | |
Da temperatura ambiente a 100 °C | |
1200 W | |
Acciaio con rivestimento in polvere epossidica | |
4 | |
±0.2 °C | |
120/230 V 50/60 Hz |