Learn More
Thermo Scientific™ Bagni per usi generici Precision™
I bagni per uso generico si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura compresa tra quella ambiente e 100 °C. La gamma dei bagni ad elevate prestazioni va da 2 l a 28 l.
Marca: Thermo Scientific™ TSGP05
Descrizione
I bagni per uso generico Thermo Scientific™ Precision™si prestano ad una vasta gamma di applicazioni. Sono ideati per mantenere la temperatura dell'acqua compresa tra quella ambiente e 100°° C. La gamma dei bagni a elevate prestazioni va da 2 l a 28 l, inclusi i modelli shallow. Includono un circuito di sicurezza anti-surriscaldamento, progettato per impedire fughe termiche, e nuovi timer di accensione/spegnimento automatico per ottimizzare la pianificazione delle operazioni. Ottima resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, grazie al rivestimento esterno in polvere epossidica. L'interno della camera è in acciaio inossidabile, di facile pulizia.
- L'ingombro ridotto rispetto ai modelli precedenti consente di liberare spazio prezioso sul banco
- Il controllo avanzato del microprocessore è stato progettato per ampliare le funzionalità del dispositivo
- Gli allarmi acustici proteggono il lavoro svolto
- Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con quattro preimpostazioni di temperatura
- Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
- Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
- Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
- Funzionamento semplificato con sistema di scarico a scollegamento rapido sui modelli 10, 20 e 28 l e sui modelli doppi
- La garanzia varia in base al Paese, contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Acciaio inox | |
Bagni ad acqua per usi generici da 5 l | |
UL, CE | |
LCD monocromatico | |
Coperchio a tetto in policarbonato trasparente, vassoio diffusore e anatra in gomma | |
GP 05 di precisione | |
±0.1 °C | |
9.7 x 14 x 9.1 in (246 x 355 x 232 mm) | |
2.2-2.7 / 1.0-1.3 (120 V/230 V) |
Digitale | |
5 l (1.3 galloni) | |
Da temperatura ambiente a 100 °C | |
300 w | |
Acciaio con rivestimento epossidico | |
4 | |
±0.2 °C | |
120/230V 50/60 Hz |