Learn More
Gestigkeit Harry™ Precision Hotplate, Ambient to 110°C, Aluminum Alloy
Shape: Rectangle, Size: 6.3 x 4.7 in.
Marca: Gestigkeit Harry™ PZ28-1SR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Shape: Rectangle; Size: 6.3 x 4.7 in.Specifica
Hot Plate | |
230 V | |
Up to 350°C | |
Ambient to 110°C |
Rectangle | |
Aluminum Alloy | |
6.3 x 4.7 in. |