Learn More
Gestigkeit Harry™ Precision Hotplates with Controller, 100°C to 350°C, Aluminum Alloy
Shape: Square, Size: 11.3 x 11.3 in.
Marca:  Gestigkeit Harry™ PZ35SR
Codice prodotto. 10565732
  • 3095.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Microprocessor controlled digital regulator allows the operating temperature to be preset in 0.1°C stages up to 99.9°C and in 1°C stages for temperatures over 100°C
  • Have electronic output control that allows the heating output to be adjusted between 10 to 100%
  • Equipped with 3-pole diode output bushing (extra-low voltage)
Specifica
Specifica
Hot Plate
230 V
Microprocessor
100°C to 350°C
10.8 kg
Square
Aluminum Alloy
11.3 x 11.3 in.
23.8 lb.
2200 W