Learn More
Fisherbrand™ Precision Hydrometer Acc. to ASTM E100-10
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
1000 to 1050g/L
600 - 650 kg/m3
650 - 700 kg/m3
700 - 750 kg/m3
750 - 800 kg/m3
800 - 850 kg/m3
850 - 900 kg/m3
900 to 950g/L
950 - 1000 kg/m3
Numero ASTM:
300H
301H
302H
303H
304H
305H
306H
307H
308H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
High-precision instruments for determination of fluid density in accordance with ASTM standards and available with a DAkkS/works calibration certificate.
- Meets the standards of ASTM E100-10 for density hydrometers
- Reference temperature: 15°C
- Scale division: 0.5kg/m3
- Error limit: ±0.5kg/m3
- Mercury Thermometer: -20 to +65°C in 1°C
- Total length: 380mm
- Single packed in transparent square plastic sleeve
Specifica
Specifica
| Tipo | Hydrometer with Incorporated Thermometer |
| Numero ASTM | 302H |
| Accuracy | ±0.5 kg/m3 |
| Incrementi | Density: 0.5 kg/m3, Temperature: 1°C |
| Certificazione/Conformità | ASTM E100-10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Include | Hg Thermometer in body, Square plastic sleeve |
| Densità (sistema metrico) | 700 - 750 kg/m3 |
| Precisione termica | ±1° C |
| Materiale | Glass |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.