Learn More
Liebherr™ Premium Table-height Freezer with Static Cooling
Massimo risparmio di spazio ed energia. Il congelatore Liebherr™ sottotavolo a raffreddamento statico è estremamente efficiente e facilmente collocabile sopra o sotto il banco. Progettato per offrire le migliori prestazioni di congelamento con la massima stabilità di temperatura. Disponibile con cassetti a cestello o pieni.
Marca: Liebherr™ GGU 1500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Optimal temperature stability and control- Large surface evaporator for better cooling performance and faster freezing of the interior contents
- Highly efficient fan for consistent internal temperatures
- Adjustable temperature control, down to -26°C
- Digital temperature display with touch control buttons
- Audible alarms for high temperatures and open door
- Coated or stainless steel body with adjustable feet
- Thermoformed polystyrene liner made from a single sheet for easy cleaning
- Three 15cm grid or solid shelves, plus a 17cm bottom basket
- Reversible, self-closing doors have interchangeable hinges for right or left open
- Solid steel door lock for securing valuable samples and lab products
- Ergonomic handle bar ensures effortless opening even when the door is frequently used
- Highly energy efficient and uses eco-friendly refrigerant
Specifica
–9 - –26 °C | |
Coated Steel | |
3 ripiani di plastica al di sotto dei cassetti | |
Plastica (3) e rete rivestita (1). Rimovibile | |
Bianco | |
GGU1500 | |
44.3 cm | |
47.4 cm | |
Da 220 a 240 V | |
50 Hz | |
0.72 kWh | |
42 kg |
Coated Steel | |
White polystyrene | |
24 kg | |
4 | |
Statico | |
L 60 cm x P 61.5 cm x A 83 cm | |
67.6 cm | |
0.6 A | |
220 - 240 V, 50 Hz, 100 W | |
100 W | |
R600 A | |
40 kg |