Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in LDPE senza pressione con pompa a mano di lunga durata
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
ID collo (sistema metrico):
17.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beschreibung
- Media-contacting parts PP, PE, and stainless steel
- Bottle made of LDPE
- Nozzle diameter 0.6mm
- Spray volume per stroke: 1.2ml ±0.1
- Adjustable spray jet
- Temperature max. 30°C
- The functioning of individual sprayers is tested during manufacture
Spezifikation
Spezifikation
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Da utilizzare con (applicazione) | Industria, laboratori, produzione, svago, attività domestiche e adatto per pesticidi agricoli e detergenti |
| Include | Valvola di sfiato brevettata, pompa a mano a lunga durata |
| Materiale | LDPE |
| ID collo (sistema metrico) | 18 mm |
| Temperature Range (Metric) | 30°C |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Tipo di chiusura | Tappo a spruzzo |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur