Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in LDPE senza pressione con pompa a mano di lunga durata
Codice prodotto. p-8002494 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
ID collo (sistema metrico):
17.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11896840
Marca: Buerkle™ 03091025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene, polietilene e acciaio inox. Gli spruzzatori in LDPE senza pressione Buerkle™ hanno un volume di spruzzatura per colpo di 1.2 ml ±0.1. Per pesticidi agricoli e detergenti.
  • Media-contacting parts PP, PE, and stainless steel
  • Bottle made of LDPE
  • Nozzle diameter 0.6mm
  • Spray volume per stroke: 1.2ml ±0.1
  • Adjustable spray jet
  • Temperature max. 30°C
  • The functioning of individual sprayers is tested during manufacture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (applicazione) Industria, laboratori, produzione, svago, attività domestiche e adatto per pesticidi agricoli e detergenti
Include Valvola di sfiato brevettata, pompa a mano a lunga durata
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 18 mm
Temperature Range (Metric) 30°C
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 220 mm
Tipo di chiusura Tappo a spruzzo