Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Cassette Printer Accessories
Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Cassette Hopper
Collection System
Collection Tray
Computer
Hot Foil Tape
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 5
Descrizione
Accessories Include:
- Collection system collection trays (box of 4)
- Hopper
- Hot foil tape, box of 5 (roll of tape prints approx. 20,000 cassettes)
Specifica
Specifica
| Product Type | Hot Foil Tape |
| Descrizione | Nastro di alluminio a trasferimento termico, confezione da 5 rotoli, 5 tubi di cartone, una estremità guida |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stampante per cassette PrintMate AS, stampante per cassette PrintMate |