Learn More
Epredia™ PrintMate™ AS Cassette Printer Accessories
Maintain the Epredia™ PrintMate™ Cassette Printer with PrintMate™ Accessories.
Marca:  Epredia™ A79510024
Codice prodotto. 12648206
  • 123.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Accessories Include:
  • Collection system collection trays (box of 4)
  • Hopper
  • Hot foil tape, box of 5 (roll of tape prints approx. 20,000 cassettes)
Specifica
Specifica
Cassette Hopper
Cassette Hopper (each)
PrintMate AS Cassette Printer, PrintMate Cassette Printer