Learn More
Epredia™ PrintMate™ Embedding Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
60.85€ - 139.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Chiusura inclusa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Chiusura inclusa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15487594
|
Epredia™
A84210040 |
Aqua | N/A | ||||||||
16363946
|
Epredia™
B851010BE |
Beige | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15497594
|
Epredia™
A84210041 |
Blue | N/A | ||||||||
16373946
|
Epredia™
B851010BL |
Blue | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15407604
|
Epredia™
A84210042 |
Green | N/A | ||||||||
16383946
|
Epredia™
B851010GN |
Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15417604
|
Epredia™
A84210043 |
Gray | N/A | ||||||||
16393946
|
Epredia™
B851010GY |
Gray | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15427604
|
Epredia™
A84210044 |
Lilac | N/A | ||||||||
16303956
|
Epredia™
B851010LA |
Lavender | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15437604
|
Epredia™
A84210045 |
Orange | N/A | ||||||||
16313956
|
Epredia™
B851010LG |
Light Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15447604
|
Epredia™
A84210046 |
Pink | N/A | ||||||||
16323956
|
Epredia™
B851010LI |
Lilac | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15457604
|
Epredia™
A84210047 |
Tan | N/A | ||||||||
16333956
|
Epredia™
B851010OR |
Orange | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15471820
|
Epredia™
A84210048 |
White | N/A | ||||||||
16343956
|
Epredia™
B851010PK |
Pink | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15477604
|
Epredia™
A84210049 |
Yellow | 1000 | N/A | |||||||
16353956
|
Epredia™
B851010TN |
Tan | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16363956
|
Epredia™
B851010WH |
White | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16104027
|
Epredia™
B851010YW |
Yellow | 10 x 75 cassettes (750)/cs | No lids |
110.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373956
|
Epredia™
B851040BE |
Beige | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16383956
|
Epredia™
B851040BL |
Blue | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16393956
|
Epredia™
B851040GN |
Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16303966
|
Epredia™
B851040GY |
Gray | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16313966
|
Epredia™
B851040LA |
Lavender | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16323966
|
Epredia™
B851040LG |
Light Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16333966
|
Epredia™
B851040LI |
Lilac | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16343966
|
Epredia™
B851040OR |
Orange | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16353966
|
Epredia™
B851040PK |
Pink | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16363966
|
Epredia™
B851040TN |
Tan | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373966
|
Epredia™
B851040WH |
White | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16383966
|
Epredia™
B851040YW |
Yellow | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | No lids |
109.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16393966
|
Epredia™
B851070BE |
Beige | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
139.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16303976
|
Epredia™
B851070BL |
Blue | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16313976
|
Epredia™
B851070GN |
Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16323976
|
Epredia™
B851070GY |
Gray | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16333976
|
Epredia™
B851070LA |
Lavender | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16343976
|
Epredia™
B851070LG |
Light Green | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16353976
|
Epredia™
B851070LI |
Lilac | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16363976
|
Epredia™
B851070OR |
Orange | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16373976
|
Epredia™
B851070PK |
Pink | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16383976
|
Epredia™
B851070TN |
Tan | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16393976
|
Epredia™
B851070WH |
White | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16303986
|
Epredia™
B851070YW |
Yellow | 4 x 250 cassettes (1000)/cs | Separate lids included |
138.00€
pezzi 1000 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16344006
|
Epredia™
B851100BE |
Beige | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16354006
|
Epredia™
B851100BL |
Blue | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16364006
|
Epredia™
B851100GN |
Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16374006
|
Epredia™
B851100GY |
Gray | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16384006
|
Epredia™
B851100LA |
Lavender | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16394006
|
Epredia™
B851100LG |
Light Green | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16304016
|
Epredia™
B851100LI |
Lilac | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16314016
|
Epredia™
B851100OR |
Orange | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16324016
|
Epredia™
B851100PK |
Pink | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16334016
|
Epredia™
B851100TN |
Tan | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16344016
|
Epredia™
B851100WH |
White | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16327025
|
Epredia™
B851100YW |
Yellow | 10 x 75 cassettes (750)/cs | Separate lids included |
113.00€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Designed for performance and user convenience, PrintMate Embedding Cassettes have been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems. The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time. For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens. The lid catches have been adjusted for ease of use with low opening and closing force, while still giving the security needed while processing.Available in tubes for automatic printing or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.
PrintMate Embedding Cassettes are also available without lids, for economical use with reuseable metal lids.
Specifica
Yes |
Titolo del prodotto
Epredia™ PrintMate™ Embedding Cassettes