Learn More
Epredia™ PrintMate™ Slotted Cassettes
Epredia™ PrintMate Cassettes™ are designed to contain incised tissue safely and securely for tissue processing, embedding and sectioning. PrintMate Cassettes provide exceptional scanning accuracy and reliability when used with the Epredia™ PrintMate™ and Epredia™ SlideMate™ barcode scanner.
60.85€ - 139.00€
Prodotti 34
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15487614
Vedere i documenti
Epredia™
A84210060
Aqua Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16323996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090BE
Beige Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15497614
Vedere i documenti
Epredia™
A84210061
Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16333996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090BL
Blue Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15407624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210062
Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16343996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090GN
Green Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15417624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210063
Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16353996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851090GY
Gray Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
139.00€
pezzi 1000
15427624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210064
Lilac Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16363996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090LA
Lavender Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15437624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210065
Orange Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16373996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090LG
Light Green Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15447624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210066
Pink Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16383996
Vedere i documenti
Epredia™
B851090LI
Lilac Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15457624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210067
Tan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16393996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851090OR
Orange Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15467624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210068
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16304006
Vedere i documenti
Epredia™
B851090PK
Pink Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
15477624
Vedere i documenti
Epredia™
A84210069
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16314006
Vedere i documenti
Epredia™
B851090TN
Tan Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
16324006
Vedere i documenti
Epredia™
B851090WH
White Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
16334006
Vedere i documenti
Epredia™
B851090YW
Yellow Four Dispensers of 250 Cassettes or 1000 per Case.
138.00€
pezzi 1000
16374026
Vedere i documenti
Epredia™
B851120BE
Beige 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16384026
Vedere i documenti
Epredia™
B851120BL
Blue 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
108.00€
pezzi 750
16394026
Vedere i documenti
Epredia™
B851120GN
Green 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16304036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120GY
Gray 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16314036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120LA
Lavender 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16324036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120LG
Light Green 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16334036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120LI
Lilac 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16344036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120OR
Orange 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16354036
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851120PK
Pink 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16364036
Vedere i documenti
Epredia™
B851120TN
Tan 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
16374036
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851120WH
White 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
120.00€
pezzi 750
16384036
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
B851120YW
Yellow 10 Tubes of 75 Cassettes, Total 750 per Case
113.00€
pezzi 750
Descrizione
Descrizione
Designed for performance and user convenience, PrintMate Slotted Cassettes have been optimized for superior workflow and printing with the PrintMate Classic and PrintMate AS printing systems.  The even, textured printing face provides the optimal surface for high-quality printing every time.  For additional information, the right and left sides are textured for clear handwriting with suitable pens.  The lid catches have been adjusted for ease of use with low opening and closing force, while still giving the security needed while processing.
Available in tubes for automatic printing or loose for manual use, and in twelve colors for enhanced workflow identification.