missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human PRKCB2 (PKC beta II), GST Tag Recombinant Protein
Human PRKCB2 (PKC beta II), GST Tag Recombinant Protein
520.00€ - 1815.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002729.2 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Kinase Assay |
ID gene (immissione) | PRKCB |
Peso molecolare | 103.7 kDa |
Alias gene | PKC-beta; PKCB; PRKCB; PRKCB2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18735425
|
Invitrogen™
A41908 |
10 μg |
520.00€
10µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18715455
|
Invitrogen™
A41909 |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Human PRKCB2 (PKC beta II), GST Tag Recombinant Protein for KASpecifica
NP_002729.2 | |
PRKCB | |
PKC-beta; PKCB; PRKCB; PRKCB2 | |
Human | |
GST Tag | |
Dry Ice |
Kinase Assay | |
103.7 kDa | |
PKC Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 5 mM DTT, 15 mM reduced glutathione, 20% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Liquid |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto