Learn More
PRKG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PRKG1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.51 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16871255
|
Proteintech
21646-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16861255
|
Proteintech
21646-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Phosphorylates PPP1R12A.Specifica
| PRKG1 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P0C605, Q13976 | |
| 19091, 54286, 5592 | |
| PRKG1 Fusion Protein Ag16333 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PRKG1 |
| 0.51 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| cGK 1, cGK1, CGKI, cGKI alpha, cGKI BETA, PGK, PKG, PRKG1, PRKG1B, PRKGR1A, PRKGR1B, Protein Kinase G1 alpha | |
| Prkg1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |