Learn More
Techsit™ Sedia a schienale alto per camera bianca ESD Pro-Tech Plus, rotelle BL
Sedia idonea pe camera bianca ESD Classe 5 in vinile nero, anello poggiapiedi, rotelle con freno. Meccanismi completamente ergonomici, regolabili e incassati.
Marca: Techsit™ TS7911W/BL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sedia in vinile per camera bianca ESD con anello poggiapiedi regolabile
- Ruote con freno ESD
- Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
- Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
- Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
- 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
- Capacità peso di 150 kg Idonea per camera bianca Classe 5
- BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
- Meccanismi completamente incassati, telaio esterno
Specifica
White | |
Ergonomic | |
Cleanrooms, ESD Environments | |
150 kg | |
ESD Vinyl | |
15 kg | |
500 mm | |
Yes | |
Yes | |
Yes |
Yes | |
Plastic | |
Steel | |
590 to 850 mm | |
5 Year | |
Brake Loaded Castors | |
No | |
Yes | |
Yes | |
High Bench Height |