Learn More
Cytiva Micro colonne ProbeQuant™ G-50
Per una rapida purificazione del DNA marcato (>20 basi) da nucleotidi marcati non incorporati in un volume da 25 a 50 μl. Le microcolonne Cytiva Life SciencesTM ProbeQuantTM G-50 utilizzano la cromatografia su colonna per centrifugazione.
Marca: Cytiva 28-9034-08
223.68 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Preimpaccate con Sephadex™ G-50 di grado DNA e progettate per essere usate in una microcentrifuga
- Meno di quattro minuti necessari dall'applicazione del campione per raccogliere il prodotto purificato
- È possibile conteggiare una porzione del DNA eluito in un contatore per scintillazione e confrontarla con un campione non purificato per fornire una stima dell’incorporazione percentuale
- Testate in saggi per nickase, esonucleasi a filamento singolo e doppio e RNasi
Order Info
Comodamente preimpaccate con Sephadex per DNA di grado G-50 e pre-equilibrati in STE contenente 0.15% di biocida Kathon™ CG/ICP
Specifica
Purificazione rapida di DNA marcato (>20 basi) proveniente da nucleotidi marcati non incorporati in un volume compreso tra 25 e 50 μl tramite cromatografia con colonne di centrifugazione | |
Colonna | |
Confezione da 50 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- ||Attenzione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz