Learn More
Contec™ Sporicida ProChlor™
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati
Marca: Contec™ SBC102PC
192.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ensures cleanroom is free from contamination and particulates.
- L'eliminazione di 6 Bacillus subtilis in 60 sec consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione
- Versione sterile ideale per camere sterili di grado A e B
- Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso
Specifica
Disinfectant | |
3 to 6 | |
Colorless | |
Camere sterili di grado A e B | |
Fluid | |
Limited-use | |
No | |
1 L |
Liquid | |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
Capped Bottle | |
Filtered | |
6/confezione |