Learn More
Corning™ ProCulture™ Fittings
Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
281.36€ - 649.90€
Specifica
Materiale Stainless Steel
N. per custodia Each
Autoclavabile Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 26
Codice del prodotto Marca Product Type Descrizione Diameter (Metric) Tubing Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Descrizione Diameter (Metric) Tubing Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10676273
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-150
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
520.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10184112
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-174
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35/3.17 mm 500 L Sidearm Spinner Flask
576.05€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10032212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-163
Combination Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 3 L Sidearm Spinner Flask
527.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10377142
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-151
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flask
527.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10072102
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-121
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35/3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
583.18€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10718764
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-152
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flask
541.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10032142
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-153
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
556.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10511853
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-154
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
520.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10052152
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-155
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 3 L Sidearm Spinner Flask
527.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10307292
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-157
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
556.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10521853
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-156
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 6 L Sidearm Spinner Flask
541.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10377382
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-158
Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
520.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10799524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-160
Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flask
541.35€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10511683
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-161
Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
556.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10767424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-168
Triple Sidearm 3 Tubes, Angled 3.17 mm 6 L Sidearm Spinner Flask
580.84€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10072162
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-159
Combination Sidearm 2 Tubes, Angled 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flask
527.51€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10757424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-167
Triple Sidearm 3 Tubes, Angled 3.17 mm 3 L Sidearm Spinner Flask
576.75€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10770295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-165
Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
556.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10133732
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-162
Combination Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
520.67€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10285792
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-166
Triple Sidearm 3 Tubes, Angled 3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
563.63€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10482802
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-169
Triple Sidearm 3 Tubes, Angled 3.17 mm 8 L Sidearm Spinner Flask
587.79€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10012122
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-170
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 15 L Sidearm Spinner Flask
629.91€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10777614
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-171
Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35 mm 15 L Sidearm Spinner Flask
629.91€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10550723
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-176
Media Handling Dual Sidearm 2 Tubes, Straight 6.35 mm 8, 15 L Sidearm Spinner Flask
649.90€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10443382
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-172
Sidearm 1 Tube 18 mm Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
281.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10377812
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
4519-173
Dual Sidearm 2 Tubes, Angled 6.35/3.17 mm 1 L Sidearm Spinner Flask
583.24€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • Two 316 stainless steel tubes, which extend to the bottom of the flask, are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
Specifica
Specifica
Stainless Steel