Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca:  Corning™ 4502-8L
Codice prodotto. 10006801
  • 1933.16€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
120 mm
8 L
2
45 mm
Glass
Cap