Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca:  Corning™ 4504-8L
Codice prodotto. 10138481
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
140 mm
45 mm
Glass
2
Non-sterile
234 mm
Polypropylene
29 mm
8 L
440 mm
GL 45
Screw Cap