Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca:  Corning™ 4500-15L
Codice prodotto. 10240622
  • 2399.27€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
100 mm
45 mm
Glass
2
Non-sterile
290 mm
Polypropylene
29 mm
15 L
460 mm
GL 45
Screw Cap