Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca:  Corning™ 4502-36L
Codice prodotto. 10352162
  • 3629.29€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
120 mm
45 mm
Glass
2
Non-sterile
408 mm
Polypropylene
29 mm
36 L
545 mm
GL 45
Screw Cap