Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca: Corning™ 4504-36L
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Baffles enhance aeration and agitation
- Unique impeller design for optimal stirring
- Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
- Borosilicate glass vessels
- Flask centre cap
Specifica
Orange | |
140 mm | |
45 mm | |
Glass | |
2 | |
Non-sterile | |
408 mm |
Polypropylene | |
29 mm | |
36 L | |
545 mm | |
GL 45 | |
Screw Cap |