Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
Marca:  Corning™ 4504-15L
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.35029kg
Codice prodotto. 10750383
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
Specifica
Specifica
Orange
Impeller shaft with dual bearing
29 mm
15 L
460 mm
GL 45
Screw Cap
Polypropylene
140 mm
45 mm
Glass
2
Non-sterile
290 mm