Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 Incubated/Refrigerated Stackable Shakers
Agitatori sovrapponibili che consentono di risparmiare spazio prezioso in laboratorio. Questi agitatori offrono maggiore versatilità grazie alla combinazione di agitazione orbitale e funzionalità di incubazione per usi generici.
Marca:  Thermo Scientific™ SHKE6000-8CE
12455.86 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 150.00000kg
Codice prodotto. 10795714
  • 15500.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Risparmio di spazio prezioso con gli agitatori impilabili Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 con incubazione e refrigerazione, che offrono stoccaggio dei campioni e agitazione orbitale con comandi digitali intuitivi e facili da utilizzare. Questi agitatori consentono di risparmiare spazio grazie alla possibilità di sovrapporre due unità da pavimento. Utilizzare il set di adattatori (disponibile separatamente) per sovrapporre due piattaforme 18 x 18″ per raddoppiare la capacità di agitazione.
  • Stackable units accept flasks up to 6L
  • Two adjustable-height shelves provide added storage
  • Choose from two temperature ranges to fulfill a variety of molecular biology, protein expression or plasmid purification studies
  • Available in incubated or refrigerated models
  • Precisely monitor and control chamber temperature over complete range with ±0.1°C accuracy at 37°C with PID temperature controller
  • Overtemperature safety feature with independent thermostat provides additional backup by controlling heat if main temperature controller fails
  • Solid-state DC brushless motor, variable speed control from 15 to 500rpm
  • Continuous and timed operation from 0.1 hour up to 999 hours or 0.1 minute to 999 minutes
  • View speed, operating time and temperature simultaneously on three individual LED displays, which help minimize errors in establishing running conditions
  • Displayed time counts up during continuous operation and down during timed runs
  • Visual/audible signals alert user to temperature deviations; heat turns off if temperature deviates ±1°C of setpoint
  • Shaker shutdown and audible/visual alarms signal if unit operates ±10% of set speed, preventing the shaker from walking
  • Eliminate sudden starts and stops with soft start feature
  • User-adjustable speed calibration can be performed using a digital handheld tachometer, where verification is required and protocols can be standardized
  • Safety interlock stops shaking motion when the door is open
  • Platform motion stops when excess vibration is detected due to an unbalanced load
  • Retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored
  • RS-232 interface allows remote monitoring of speed, time and temperature
  • Large viewing window and internal light allow sample visibility, minimizing the need to open the door
  • Door can be hinged from the right or left by the user for convenient placement in the lab
  • 18 × 18″ platform can be dual-tiered inside the chamber to double the shaking capacity
  • Corrosion-resistant stainless-steel chamber accommodates a variety of 18 × 18″ (46 × 46cm) universal and dedicated platforms
  • Durable powder-coated, cold-rolled steel exterior construction
  • Electrical outlet inside chamber provides power for safe operation of shakers, stirrers or rotators
Overall Dimensions
  • Platform dimensions: 18 × 18″ (45.7 × 45.7cm)
  • Overal dimensions L × W × H: 33 × 27 × 40.5″ (83.9 × 69.6 × 102.9cm)
Ordering Information:
For a complete system, order platforms and clamps (sold separately)
Includes:
  • Two adjustable-height perforated stainless-steel shelves.
Requires:
  • Universal Platform (without clamps), or
  • Dedicated Platform (with pre-installed clamps)
Recommended for:
  • Bacterial suspensions
  • Hybridizations
  • Solubility studies
  • Diagnostic test
  • Extraction procedures
  • Washing procedures
  • General mixing
  • Protein expression
  • Staining and destaining
  • Plasmid purification
Specifica
Specifica
1.9 cm (0.75 pollici)
Da 15 a 300 rpm ±1 (impilato); da 15 a 500 rpm ±1 (non impilato)
240 V
1500 W
Shaker
CE, cUL, UL
50 Hz
40.5 in.
33 in.
83.8 cm
27.5 in.
45.7 cm
196 kg
Small Stackable Incubated/Refrigerated Orbital Shaker
Motore a triplo eccentrico
15.9 kg
240 V 50 Hz
Da 15 °C sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
7A
35 lb.
−5°F to +140°F
Stainless Steel Platform
102.9 cm
18 in.
45.7 cm
69.9 cm
430 lb.
Digitale
MaxQ 6000 Refrigerated and Incubated Stackable Shaker
Da 0.1 ore fino a 999 ore, da 0.1 min. fino a 999 min. o in continuo
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi