Learn More
Sartorius Bilance analitiche Quintix™
Pesatura intelligente ed efficiente, flussi di lavoro migliorati con touch-screen e tecnologia a scorrimento per navigare facilmente tra le operazioni di pesatura. Le bilance analitiche Sartorius Quintix™ offrono risultati affidabili e accurati.
Marca: Sartorius QUINTIX224-1S
Includes: Schermatura manuale, adattatore di alimentazione universale, cavo dati USB, coperchio, guida applicazione, parapolvere
Descrizione
Offers smart and efficient weighing, improved workflows with touch-screen and scroll technology which enables user to easily navigate through all balance operations. Sartorius Quintix™ Analytical Weighing Balances provide reliable and accurate results.
- Soffice schiuma o gomma per evitare rotture
- Di colore nero
- Disponibilità di diversi diametri
Specifica
Touchscreen | |
2009/23/CE, EN 45501:1992, OIML | |
220 g | |
0.1 mg | |
Indicatore di livello manuale in vetro con bolla d | |
Plastica ABS, alluminio pressofuso | |
224 | |
±1.5 ppm/°C | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia analitica | |
8.5 pollici | |
9 cm | |
8.22 pollici | |
20.9 cm | |
36 cm | |
11 libbre | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 w | |
50/60 Hz |
200 g | |
Mini USB | |
Colore | |
Protezione anticorrente manuale, adattatore univer | |
±0.2 mg | |
82 g | |
±0.1 mg | |
3 sec. | |
da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.6 cm | |
12.6 pollici | |
32 cm | |
14.1 pollici | |
90 mm | |
4.9 kg | |
100/240 V | |
0.2 A |