Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento, a convezione libera
Il punto di forza della stufa BINDER serie ED Avantgarde.Line è costituito dalle funzioni di essiccazione di routine fino a 300 °C. Questo apparecchio svolge tutti i processi con la massima efficienza con la convezione naturale. Una stufa BINDER serie ED garantisce un'essiccazione rapida e uniforme.
Marca:  BINDER™ 9010-0335
1972.39 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 66.00000kg
Codice prodotto. 15632126
  • 2131.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
  • Fino al 30 % di risparmio energetico rispetto ai comuni apparecchi sul mercato
  • Elevata accuratezza della temperatura grazie alla tecnologia APT.line™
  • Convezione naturale
  • Controller con display LCD
  • Comando elettromeccanico dell'aletta di scarico aria
  • 2 griglie inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
  • Design della maniglia ergonomico
  • Connessione USB per la registrazione dei dati
Specifica
Specifica
4 cu. ft.
Controller with LCD display
ED115-230V, standard, Serie ED Avantgarde.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 114 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
temperatura ambiente più 5 °C fino a 300 °C
LCD
30 kg
2 std./5 max.
510 x 425 x 530 mm
57 kg
230 V
6,3 A
APT.Line Technology
acciaio inossidabile
Natural
114 L
Drying and Heating Chamber
acciaio inossidabile
ED115-230V
CEE 7/7
835 x 740 x 735 mm
230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 1.25 kW, 6.3 A
1,25 kW
50/60 Hz
1
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Servizi