Learn More
BINDER™ Serie KMF - Camere climatiche per test di stabilità, Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato
BINDER KMF assicura condizioni di prova assolutamente costanti nell'intero ambiente di esecuzione, con ampio intervallo di temperatura e umidità. Questa camera climatica per test di stabilità offre il grande vantaggio di un ingombro ridotto e di un'alimentazione idrica flessibile.
Marca:  BINDER™ 9020-0345
25309.76 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 295.00000kg
Codice prodotto. 15651489
  • 27205.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da -10 °C fino a 100 °C
  • Intervallo di umidità ampliato: dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Regolazione dell'umidità con sensore di umidità capacitivo e umidificazione a vapore
  • Camera interna realizzata interamente in acciaio inox
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Autotest apparecchi per completa analisi dello stato
  • Porta interna a tenuta ermetica in vetro di sicurezza (ESG)
  • Prevenzione dalla corrosione del vetro grazie allo speciale rivestimento TIMELESS
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Foro di accesso con tappo in silicone 30 mm, a sinistra
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura classe 3.1 (DIN 12880) con allarme acustico e visivo
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Riscaldamento sportello
Specifica
Specifica
24.7 cu. ft.
45kg
700L
Nessuna illuminazione
1 std./15 max.
dal 10 % u.r. fino al 98 % u.r.
Humidity Chamber
KMF720-230V
1295 x 1040 x 1950 mm
200 V
16 A
99.2 lb.
KMF720-230V, standard, Serie KMF - Camere climatiche per test di stabilità Con intervallo di temperatura / di umidità ampliato, 700 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
-10°C hasta 100°C
TFT tattile
973 x 576 x 1250 mm
306 kg
3,1 kW
50/60Hz
Offerte speciali
Servizi