Learn More
BINDER™ Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale, per rapidi cambi di temperatura
La camera BINDER MK è indicata per tutte le prove termiche in un intervallo tra -40 °C a 180 °C. Unica è la simulazione ottenuta con la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line™. Un'alternativa intelligente alle costose soluzioni personalizzate per le prove cicliche di temperatura.
Marca:  BINDER™ 9020-0377
Dettagli aggiuntivi : Peso : 570.00000kg
Codice prodotto. 15923052
  • 39225.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: da -40 °C fino a 180 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Protezione anticondensa programmabile per i campioni
  • Finestra di controllo riscaldata con illuminazione del vano interno a LED
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Sistema diagnostico con allarme acustico e visivo
  • Controller touch-screen intuitivo con programmazione in tempo reale e per fasce orarie
  • Data logger interno, valori di misurazione in formato aperto leggibili via USB
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) con allarme visivo
  • 4 rotelle, due con freno di stazionamento
  • Interfaccia per computer: Ethernet
  • Funzione rampa regolabile
  • Registratore a nastro continuo integrato
  • Orologio in tempo reale
  • Riscaldamento sportello
  • 1 griglia inseribile in acciaio inox
  • Vano interno in acciaio inox
  • Refrigerante R-452A senza CFC
  • Raffreddamento tramite macchina frigorifera a compressione
Specifica
Specifica
25.9 cu. ft.
40 kg
734 L
Nessuna illuminazione
1 std./11 max.
Nessun controllo dell'umidità
Climate Chamber
MK720-400V
1620 x 1195 x 2005 mm
400 V
16 A
88.2 lb.
MK720-400V, standard, Serie MK - Camere climatiche di simulazione ambientale per rapidi cambi di temperatura, 734 L, 400 V 3∼ 50 Hz
acciaio inossidabile
acciaio inossidabile
CEE
-40°C to +180°C
TFT tattile
1200 x 600 x 1020 mm
570 kg
8,7 kW
50 Hz
Offerte speciali
Servizi