Learn More
BINDER™ Series ED-S Solid.Line - Drying and Heating Chamber, with Natural Convection
The Solid.Line is suited to drying and heating. The attributes of the Solid.Line are geared towards the application in question and therefore used in research and quality assurance.
Marca:  BINDER™ 9090-0020
1295.64 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 57.00000kg
Codice prodotto. 15973052
  • 1570.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Intervallo di temperatura: temperatura ambiente da +7 °C a 250 °C
  • Tecnologia con camera di preriscaldamento APT.line™
  • Convezione naturale
  • Aletta di scarico aria regolabile
  • Controller con funzione di timer
  • 1 griglia inseribili cromate
  • Dispositivo di sicurezza di temperatura indipendente regolabile classe 2 (DIN 12880) integrato con allarme visivo
Specifica
Specifica
4.2 cu. ft.
EDS115-230V, Standard, Serie ED-S Solid.Line - Stufe di essiccazione/riscaldamento a convezione libera, 118 L, 230V 1∼ 50/60 Hz
Ambient +7° to 250°C
LED
EDS115-230V
550 x 390 x 550 mm
50 kg
1,25 kW
50/60 Hz
Naturale
118 L
Drying and Heating Chamber
acciaio inossidabile
NEMA 5-15 P
764 x 616 x 735 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ Technology
Offerte speciali
Servizi