Learn More
Sartorius Bilancia semi-micro Cubis™ II, interfaccia utente MCE
La bilancia semi-micro Cubis™ II è dotata di hardware, software e connettività completamente personalizzabili
Marke: Sartorius MCE125SU-S00
9961.23 EUR valido fino al 2024-09-27
Usa il codice promo "21704" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cubis™ II Semi-Micro Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
- Sistema di pesatura monolitico
- Sensori ambientali integrati
- Portacampioni singoli
- Funzionamento senza errori
- Singoli flussi di lavoro QApp
- Livellamento automatico motorizzato
- Integrità completa dei dati end-to-end
- Conformità con 21 CFR Parte 11
- Audit trail integrato
- Gestione utenti all'avanguardia
- Eccellente servizio di assistenza
- Centro integrato per le informazioni sullo stato
- Funzioni di assistenza integrate
- Manutenzione preventiva su standard accreditati
- Funzionamento tramite touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare
- Software di base installato in fabbrica per applicazioni di pesatura essenziali
- Funzionamento attivato tramite tasto a sfioramento, senza contatto mediante sensore IR
(schermatura M) o capacità di apprendimento con sensore di movimento (opzionale)
Serviceleistungen
10-year warranty
Spezifikation
2 porte USB A, 1 porta USB B, 1 porta USB C, 1connessione RS 232 a 9 pin, 1 porta Ethernet | |
Touchscreen TFT con display leggibile e interfaccia utente facile da usare | |
Bilancia, accessori, alimentatore, manuale, rapporto sui test eseguiti in fabbrica, software QP99 | |
Schermatura U: in vetro, manuale | |
2 sec | |
10 anni | |
240 mm | |
10.2/11.7 kg | |
Da 100 a 240 V (± 10%) |
120 g | |
0.01 mg | |
Alluminio pressofuso, plastica PBT, vetro float Optiwhite e acciaio inox, rivestimento in alluminio | |
±0.01 mg | |
Bilance semi-micro | |
404/315 mm | |
Modulo di pesatura/elettrico 373/61 mm | |
120/240 V | |
Da 50 a 60 Hz (±5%) |