Learn More
Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves
Codice prodotto. p-8013903
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12705785
Marca: Nitritex™ PSXP202M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High strength and excellent sensitivity. Nitritex™ Profile Sensa XP™ Latex Gloves are extra-length, powder-free examination gloves that measure 300mm/12 in., providing additional coverage past the wrist. Certified to Class I Medical and Cat 3 PPE standards.
  • Natural rubber latex provides exceptional strength while still providing excellent sensitivity
  • Mid-arm ambidextrous gloves measure 300mm for more coverage
  • Beaded cuff for easier donning and stability on the arm
  • Provides improved grip with a textured surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 455, EN 374; AQL 1,5
Classificazione Category III PPE, Class I Medical
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Hand Ambidestri
Materiale Latex
Powdered Powder Free
Size Medium
Sterilità Non-sterile
Stile polso guanto Con bordino
Tipo di imballaggio Scatola dispenser
Quantità 100 Pk.
Lunghezza polso (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza polso (sistema metrico) 300 mm