Learn More
Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezer
Use these freezers for general laboratory storage of temperature-sensitive samples. Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Freezers feature chrome-nickel-steel interior containers and plastics coated grid shelves.
Marca:  Liebherr™ GGPV 6570
5322.32 EUR valido fino al 2024-12-15
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12557056
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Gastronorm ProfiLine recirculated air freezer
  • Steel SwingLine design door
  • Fitted lock
  • Electronic control system
  • External digital temperature display
Specifica
Specifica
601 l
Acciaio inox
A 215 x L 70 x P 83 cm
155 cm
220/240 V
R290
Da –10 a –35 °C
GGPV6570X
65 cm
51 cm
50/60 Hz