Learn More
Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Refrigerator
Use these refrigerators for general laboratory storage of temperature-sensitive pharmaceutical samples. Liebherr™ ProfiLine Forced-Air Refrigerators feature plastic coated grid shelves and chrome-nickel-steel interior containers.
6570.00€
Specifica
Intervallo temperatura (frigorifero) | 1°C to 15°C |
---|---|
Door Style | Self-closing |
Door Material | Stainless Steel door/lid |
Sbrinamento | Automatic |
Refrigerante | R290 |
Codice del prodotto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacity (Metric) Refrigerator | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12004682
|
Liebherr™
GKPV 1470 |
1427 L |
6570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Stainless steel refrigerator
- Stainless steel door with interchangeable hinges
- Ergonomic handle
- Optical and acoustical warning signal
- Electronic control system
- External digital temperature display
Specifica
1°C to 15°C | |
Stainless Steel door/lid | |
R290 | |
Chrome Nickel Steel Interior Containers | |
2 Years | |
1550 mm | |
50 Hz |
Self-closing | |
Automatic | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
650 mm | |
220/240 V |