Learn More
WTW™ Misuratore portatile per pH 3110 ProfiLine™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10703774
Click to view available options
Tipo:
pHmetro portatile
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10703774
Marca: WTW™ 2AA112
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain optimum results with this easy and robust portable pH/mV meter with an automatic autoread function for routine pH measurements that is safe, secure, reliable, and prevents errors.
  • Clear keypad with only 6 keys
  • Automatic AutoRead function for repeatable measured values make pH measurement safe and prevent errors
  • Anti-skidding keypad that can be operated with gloves
  • Large display that is clear and easy to read
  • Easy and robust portable pH/mV meter for routine measurement
  • Secure and reliable pH measurement due to repeatable results
  • Waterproof according IP 67, 3-point calibration, integrated calibration timer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Valigetta con elettrodi pH SenTix™ 41, soluzione tampone STP 4 e STP 7, supporto, becher, breve manuale di istruzioni, CD-ROM e batterie
Precisione (Temperatura) ±0.1°C
Precisione (mV) ±0.3, ±1 mV
Precisione (pH) ±0.1, ±0.01, ±0.005
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di uno strumento per la misurazione del pH portatile semplice, robusto e impermeabile
Intervallo (pH) da –2 a 19.999
Risoluzione (pH) ± 0.005
Intervallo (mV) da –1200 a 1200, da –2000 a 2000
Risoluzione (mV) ±0.3, ±1 mV
Calibration Points Tamponi tecnici WTW e DIN/NIST per calibrazione a 1, 2 o 3 punti
Tipo di display LCD a 7 segmenti
Certificazione/Conformità CE
Protezione IP IP-67
Dimensioni (L x P x A) l 80 x H 180 mm
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Warranty 3 anni
Modello pH 3110 SET 2
Alimentazione NiMH ricaricabile 4 x 1.5 V AA o 4 x 1.2 V
Risoluzione Tutti i valori ±1 cifra
Temperatura (sistema metrico) operativa da –5 a 105 °C
Tipo di batteria AA, NiMH
Tipo pHmetro portatile
Autonomia della batteria Fino a 2500 ore
Dimensioni (L x P) l 80 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Altezza (sistema metrico) 180 mm
Profondità (sistema metrico) 55 mm