Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ 72-290 Cut Resistant Sleeves
Click to view available options
:
Length: 500mm
Descrizione
- Contains Dyneema™
- High cut resistance.
- Washable up to 90°C.
- Suitable for contact with all foodstuffs.
Applications
- Canning
- Deboning
- Fruit and Vegetable Processing
Specifica
Specifica
| Size | Standard |
| Struttura | Knit |
| Product Type | Cut-resistant Sleeve |
| Materiale | Dyneema, Fiberglass, Polyester |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stile | Elastic at Both Ends |
| Monouso | Reusable |
| Tipo di chiusura | Hook and Loop |
| Tipo di giuntura | Seamless |
| Valori nominali della resistenza al taglio | 10 gauge |
| Vedi altri risultati |