Learn More
Sartorius™ Proof Line Weight Set
Proof Line weights are high-quality working standards for everyday use, made of high-quality materials.
280.00€ - 315.00€
Specifica
Product Type Proof Line Weight Set
Classificazione OIML Class M1
Materiale Aluminum
Materiale involucro Plastic
Densità 2,650 kg/m³
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Peso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15499213
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS01-525-AC-00
1 to 200 g
315.00€
1 set
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15650655
Vedere i documenti
Sartorius™
YCS01-515-AC-00
1 to 100 g
280.00€
1 set
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-magnetizable
  • Supplied with gloves, tweezers and a brush in a high-quality plastic case
  • Provided as leaf weights
  • Made of aluminum that has a density of 2,650 kg/m³
  • Without DAkkS calibration certificate
  • OIML Class M1
Specifica
Specifica
Proof Line Weight Set
Aluminum
2,650 kg/m³
OIML Class M1
Plastic
Gloves, tweezers, brush