Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 HPLC Columns
Separate protein variants in difficult matrices using ProPac SCX-10 LC Columns, which provide exceptionally high resolution.
474.86€ - 9683.35€
Specifica
Dimensione particelle | 10 µm |
---|---|
pH | 42412 |
Dimensione del poro | Non poroso |
Temperatura | <60 °C |
Fase stazionaria | Solfonato |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10350725
|
Thermo Scientific™
054995 |
250 mm | 4 mm | Colonna analitica |
1492.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11311853
|
Thermo Scientific™
063456 |
250 mm | 2 mm | Analytical Column |
1457.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11371863
|
Thermo Scientific™
063700 |
250 mm | 9 mm | Analytical Column |
3681.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15590224
|
Thermo Scientific™
088769 |
250 mm | 22 mm | Semi-Preparative Column |
9683.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15520234
|
Thermo Scientific™
088772 |
250 mm | 4 mm | Column Set (3 Columns, 1 Lot) | N/A | ||||
11321853
|
Thermo Scientific™
063462 |
50 mm | 2 mm | Guard Column |
474.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
13447707
|
Thermo Scientific™
079930 |
50 mm | 4 mm | Guard Column |
474.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15530234
|
Thermo Scientific™
088773 |
250 mm | 4 mm | Column Set (3 Columns, 3 Lots) | N/A | ||||
Descrizione
Separate proteins and their variants using Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 LC Columns, which provide exceptionally high resolution. Based on stationary phases composed of 10μm nonporous polymeric beads, ProPac columns resolve isoforms that differ by a single charged residue. A thin, hydrophilic layer grafted to the particle core eliminates unwanted secondary interactions. The cation-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity.
- Nonporous core particle results in high-efficiency peaks and high-resolution separations of protein variants
- Hydrophilic layer prevents unwanted secondary interactions
- Grafted cation-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity
- Useful for characterization of related protein variants
Specifica
10 µm | |
Non poroso | |
Solfonato | |
Scambio ionico |
42412 | |
<60 °C | |
ProPac | |
Ion Exchange |