Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 HPLC Columns
For exceptionally high resolution and efficiency when separating protein variants, use ProPac WAX-10 LC Columns.
470.39€ - 9080.42€
Specifica
Dimensione particelle 10 μm
pH 2 to 12
Dimensione del poro Nonporous
Temperatura 60°C
Fase stazionaria Tertiary Amine
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Formato colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
11361743
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
054999
250 mm 4 mm Analytical Column
1437.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11331853
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063464
250 mm 2 mm Colonna analitica
1443.79€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11301873
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063707
250 mm 9 mm Analytical Column
3646.47€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15510234
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088771
250 mm 22 mm Semi-Preparative Column
9080.42€
Pezzo
Spedizione stimata: 04-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15560234
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088776
250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 1 Lot) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11341853
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
063470
50 mm 2 mm Guard Column
470.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381743
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
055150
50 mm 4 mm Guard Column
470.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15570234
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
088777
250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 3 Lots) Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
For exceptionally high resolution and efficiency anion-exchange separation of protein variants, use Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC Columns. Based a nonporous 10μm core particle that provides pressure stability, ProPac columns can resolve isoforms that differ by a single charged residue. A thin, hydrophilic layer prevents unwanted secondary interactions. The grafted anion-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity.
Maximizing Resolution
  • ProPac WAX-10 LC column is a weak anion-exchanger with a tertiary amine functional group.
  • Column sizes range from 2mm I.D., for analytical work, up to 22mm I.D. for semiprep work.
Superior Performance for protein analysis
  • Ideal for characterization and quality control assessment of closely-related protein variants
  • Unequaled high-resolution separations
  • High-efficiency peaks with excellent recovery
  • Higher capacity than other columns based on nonporous particles
  • Superior column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
Specifica
Specifica
10 μm
Nonporous
Tertiary Amine
Spherical, Nonporous Polymer
Ion Exchange
2 to 12
60°C
ProPac
Ion Exchange