Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC Columns
Separate proteins and their variants using these weak cation-exchange columns with exceptionally high resolution.
463.31€ - 9080.42€
Specifica
Dimensione particelle | 10 µm |
---|---|
pH | Da 2 a 12 |
Dimensione del poro | Non poroso |
Temperatura | 60 °C |
Fase stazionaria | Carbossilato |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Formato colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11301743
|
Thermo Scientific™
054993 |
250 mm | 4 mm | Colonna analitica |
1437.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11351853
|
Thermo Scientific™
063472 |
250 mm | 2 mm | Colonna analitica |
1437.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11361853
|
Thermo Scientific™
063474 |
250 mm | 9 mm | Semi-Preparative Column |
3629.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15560224
|
Thermo Scientific™
088766 |
250 mm | 22 mm | Analytical Column |
9080.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15570224
|
Thermo Scientific™
088767 |
250 mm | 4 mm | Column Set (3 Columns, 1 Lot) |
4410.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15580234
|
Thermo Scientific™
088778 |
100 mm | 4 mm | Analytical Column |
1542.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15590234
|
Thermo Scientific™
088779 |
150 mm | 4 mm | Analytical Column |
1808.82€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11311743
|
Thermo Scientific™
054994 |
50 mm | 4 mm | Precolonna |
463.31€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11371853
|
Thermo Scientific™
063480 |
50 mm | 2 mm | Guard Column |
470.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Use Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC Columns to provide exceptionally high resolution for separations of proteins and their variants. Based on stationary phases composed of 10μm nonporous polymeric beads, ProPac columns resolve isoforms that differ by a single charged residue. A thin, hydrophilic layer grafted to the particle core eliminates unwanted secondary interactions. The cation-exchange surface provides pH-based selectivity control and fast mass transfer for high-efficiency separation and moderate capacity.
Multiple Formats for Greater Flexibility- ProPac WCX-10 column is a weak cation-exchanger with a carboxylate functional group
- Column sizes range from 2mm I.D., for analytical work, up to 22mm I.D. for semi-prep work
- Ideal for characterization and quality control assessment of MAbs and other proteins
- Well-suited for characterization of related protein variants including deamidation and MAb lysine truncation variants
- Unequaled high-resolution separations
- Unmatched column-to-column and lot-to-lot reproducibility eliminates column variability as a concern in stability and QA/QC testing
Specifica
10 µm | |
Non poroso | |
Carbossilato | |
Scambio ionico |
Da 2 a 12 | |
60 °C | |
ProPac | |
Ion Exchange |