Learn More
Propargyl acetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10646114
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-09-8
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Numero MDL MFCD00041601
InChI Key RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargyl acetate, 2-propyn-1-ol, acetate, 3-acetoxypropyne, 2-propynyl acetate, propargyl alcohol acetate, prop-2-yn-1-yl acetate, acmc-1awj3, 2-propyn-1-ol, 1-acetate, 4-02-00-00197 beilstein handbook reference
PubChem CID 69388
IUPAC Name prop-2-ynyl acetate
SMILES CC(=O)OCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl acetate
Colore Colorless
Densità 0.9890g/mL
Punti di ebollizione 27.0°C to 28.0°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH≡CCH2OCOCH3
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.4180
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.989
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargyl acetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.