Learn More
Propargyl bromide, 80 wt.% solution in toluene, stabilized
Codice prodotto. 10665182 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
Codice prodotto. 10665182
Marca: Thermo Scientific Acros 131482500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-96-7 | C3H3Br | 118.961 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Propargyl bromide
Colore White
CAS 106-96-7, 108-88-3
Punti di ebollizione 88.0°C to 90.0°C
Formula molecolare C3H3Br
Formula lineare HC≡CCH2Br
Fieser 06,493; 10,332; 06,495
Densità 1.3800g/mL
Sinonimo propargyl bromide, 3-bromopropyne, 3-bromo-1-propyne, 1-propyne, 3-bromo, 2-propynyl bromide, propynyl bromide, 1-bromo-2-propyne, propyne, 3-bromo, gamma-bromoallylene, 1-brom-2-propin
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible.
InChI Key YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CCBr
IUPAC Name 3-bromoprop-1-yne
Molecular Weight (g/mol) 118.961
PubChem CID 7842
Peso formulazione 118.96
Percent Purity 73 to 87% (propargyl bromide) (GC) 13 to 27% (toluene) (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4900 to 1.4960
Gravità specifica 1.38
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 4°C
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargyl bromide, 80 wt% solution in toluene, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.