Learn More
Propargylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15470378
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
Solubility
Miscible with water, chloroform and ethyl acetate.
Notes
Hygroscopic. Light sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, strong oxidizing agents and carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2450-71-7
Formula molecolare C3H5N
Molecular Weight (g/mol) 55.08
Numero MDL MFCD00008198
InChI Key JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC Name prop-2-yn-1-amine
SMILES C#CCN
Specifica
Materiale o nome chimico Propargylamine
Densità 0.86
Punti di ebollizione 83°C
Punto d'infiammabilità 6°C (43°F)
Formula lineare HC≡CCH2NH2
Indice di rifrazione 1.449
Quantità 5 g
Numero UN UN3286
Beilstein 773681
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Peso formulazione 55.08
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propargylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Propyn-1-amine