Learn More
Bochem™ Agitatori a elica
Codice prodotto. 10449582
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10449582
Marca: Bochem™ 9114
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la miscelazione di terreni di bassa e media viscosità.
  • Tre lame fisse
  • Velocità media giri/min.
  • Miscelazione di terreni di bassa e media viscosità
  • Ideale per omogeneizzazione e sospensione
  • Flusso assiale
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per omogenizzazione e sospensione
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Quantità Confezione da 1
Tipo Agitatori a elica
Materiale Acciaio inox 18/8