Learn More
Cole-Parmer™ Propellers for ServoDyne™ Electronic Mixers
Three-bladed propeller for general purpose mixing
89.00€ - 101.39€
Specifica
Product Type | 3-blade Propeller |
---|---|
Dimensione foro (sistema imperiale) | 0.31 in. |
Dimensione foro (sistema metrico) | 0.78 cm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | ServoDyne™ electronic mixer |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11810130
|
Cole-Parmer™
04552-45 |
1.5 in. | 3.8 cm |
101.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11800130
|
Cole-Parmer™
04552-40 |
1 in. | 2.5 cm |
89.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11784639
|
Cole-Parmer™
04552-10 |
2 in. | 5.1 cm |
96.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Can be used as single or mounted several on a shaft for thorough agitation
- Electro-polished
- Marine-style propellers: used for general-purpose mixing
- Turbine style propellers: used for airless mixing in deep containers
Specifica
3-blade Propeller | |
0.31 in. | |
0.78 cm | |
ServoDyne™ electronic mixer |