Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propidium iodide, 95%
Codice prodotto. p-4813630 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25mg
Codice prodotto. 11996691
Marca: Thermo Scientific Chemicals 440300250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25535-16-4
Formula molecolare C27H34I2N4
Molecular Weight (g/mol) 668.39
InChI Key XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5-yl)propyl-diethyl-methylazanium;diiodide
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Specifica
Materiale o nome chimico Propidium iodide
Punto di fusione 220.0°C to 225.0°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 668.39
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Propidium iodide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.